Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR5628-5GEA
1580
CZK
APOSOR5628-5G
APOSOR5628-25G
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Tetrahydropyran-2-methanol
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Bod varu: 186…189 °C Hustota: 1,027 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >76 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006624 CAS číslo: 100-72-1 |