4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR5712-25GEA
5990
CZK
APOSOR5712-25G
APOSOR5712-100G
APOSOR5712-5G
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₆BClO₄ MW: 200,39 g/mol Bod tání: 208…210 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07363763 CAS číslo: 851335-09-6 |