N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR5714-1GEA
7380
CZK
APOSOR5714-1G
APOSOR5714-5G
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Vzorec:
C₈H₁₂BNO₄S MW: 229,06 g/mol Bod tání: 88…92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07363747 CAS číslo: 871329-59-8 |