Tisk…
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR5816-1GEA 5490 CZK
APOSOR5816-1G
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁BClNO₃
MW: 239,46 g/mol
Bod tání: 216…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363770
CAS číslo: 850589-44-5