3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR5818-1GEA
6450
CZK
APOSOR5818-1G
APOSOR5818-250MG
APOSOR5818-5G
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₅BClNO₃ MW: 255,51 g/mol Bod tání: 130…134 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07363771 CAS číslo: 850589-46-7 |