(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR5853-25GEA
500
CZK
APOSOR5853-25G
APOSOR5853-100G
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₅NO₂·HCl MW: 181,7 g/mol Bod tání: 145…155 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00012494 CAS číslo: 7517-19-3 |