Tisk…
Ethyl-α-bromophenylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR59981-250GEA 28370 CZK
APOSOR59981-250G APOSOR59981-50G APOSOR59981-10G
Ethyl-α-bromophenylacetate
Ethyl-α-bromophenylacetate
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,10 g/mol
Bod varu: 164 °C/30mmHg
Hustota: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013536
CAS číslo: 2882-19-1
EINECS: 220-735-2
UN: 3265
ADR: 8,III