Tisk…
4-Isoquinolinecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR60073-5GEA 10250 CZK
APOSOR60073-5G APOSOR60073-1G
4-Isoquinolinecarboxylic acid 98%
4-Isoquinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Bod tání: 265…275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094344
CAS číslo: 7159-36-6