Tisk…
2-Formyl-3-picoline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR60091-1GEA 582 CZK
APOSOR60091-1G APOSOR60091-5G
2-Formyl-3-picoline 96%
2-Formyl-3-picoline
Vzorec: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Bod varu: 84 °C/12,8mmHg
Bod tání: 8 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181144
CAS číslo: 55589-47-4