1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR60176-25GEA
5330
CZK
APOSOR60176-25G
APOSOR60176-1G
APOSOR60176-5G
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 97%
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone
Vzorec:
C₇H₁₂O₂ MW: 128,17 g/mol Bod varu: 90…94 °C/15mmHg Hustota: 1,024 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08704647 CAS číslo: 137052-08-5 |