3-Bromo-5-nitroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR61069-5GEA
539
CZK
APOSOR61069-5G
APOSOR61069-25G
3-Bromo-5-nitroanisole 98%
3-Bromo-5-nitroanisole
Vzorec:
C₇H₆BrNO₃ MW: 232,0300 g/mol Bod tání: 85…88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04112752 CAS číslo: 16618-67-0 |