Tisk…
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR6122-1GEA 3940 CZK
APOSOR6122-1G
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole
Vzorec: C₉H₇N₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00170222
CAS číslo: 2104-09-8