Tisk…
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR6132-5GEA 870 CZK
APOSOR6132-5G APOSOR6132-1G
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
3-Amino-1-Boc-piperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861219
CAS číslo: 184637-48-7