Tisk…
2-Formyl-4-picoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR6171-5GEA 5360 CZK
APOSOR6171-5G APOSOR6171-1G
2-Formyl-4-picoline 98%
2-Formyl-4-picoline
Vzorec: C₇H₇NO
MW: 121,1366 g/mol
Bod varu: 82…85 °C/11mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367933
CAS číslo: 53547-60-7