3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR6195-1GEA
1040
CZK
APOSOR6195-1G
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₀ClNO₂ MW: 187,62 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03791117 CAS číslo: 876-03-9 |