Tisk…
Furan-2,5-dicarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR6215-25GEA 2280 CZK
APOSOR6215-25G APOSOR6215-5G APOSOR6215-100G
Furan-2,5-dicarboxylic acid 97%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₄O₅
MW: 156,09 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016582
CAS číslo: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8