Tisk…
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR6274-1GEA 2200 CZK
APOSOR6274-1G
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25 g/mol
Bod tání: 244…248 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00171753
CAS číslo: 39091-01-5