Tisk…
N-Phthaloylglycine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR6526-500GEA 0 CZK
APOSOR6526-500G APOSOR6526-100G APOSOR6526-10G
N-Phthaloylglycine 98%
N-Phthaloylglycine
Vzorec: C₁₀H₇NO₄
MW: 205,17 g/mol
Bod tání: 193…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005900
CAS číslo: 4702-13-0
EINECS: 225-177-3