Tisk…
3'-Acetamidoacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR6598-5GEA 417 CZK
APOSOR6598-5G APOSOR6598-100G APOSOR6598-25G
3'-Acetamidoacetophenone 98%
3'-Acetamidoacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Bod tání: 125…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00032278
CAS číslo: 7463-31-2