Tisk…
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR6694-100MGEA 622 CZK
APOSOR6694-100MG
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₁H₈Br₂
MW: 299,99 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046369
CAS číslo: 37763-43-2
UN: 3261
ADR: 8,III