Tisk…
Thiophene-2-methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR6799-1GEA 417 CZK
APOSOR6799-1G
Thiophene-2-methylamine
Thiophene-2-methylamine
Vzorec: C₅H₇NS
MW: 113,19 g/mol
Bod varu: 95…99 °C/28mmHg
Hustota: 1,103 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005460
CAS číslo: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
UN: 2735
ADR: 8,II