1-Benzyl-4-hydroxypiperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR6935-100GEA
4170
CZK
APOSOR6935-100G
APOSOR6935-500G
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine 98%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Vzorec:
C₁₂H₁₇NO MW: 191,27 g/mol Bod varu: 127…128 °C/2mmHg Bod tání: 61…65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006503 CAS číslo: 4727-72-4 EINECS: 225-226-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |