4-Methylsalicylaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR6975-5GEA
1370
CZK
APOSOR6975-5G
4-Methylsalicylaldehyde
4-Methylsalicylaldehyde
Vzorec:
C₈H₈O₂ MW: 136,15 g/mol Bod varu: 222…223 °C Bod tání: 58…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00799550 CAS číslo: 698-27-1 EINECS: 211-813-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...