Tisk…
2,3,5-Trichloroisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR70101-1GEA 2160 CZK
APOSOR70101-1G
2,3,5-Trichloroisonicotinic acid
2,3,5-Trichloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,44 g/mol
Bod tání: 193…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044390
CAS číslo: 406676-18-4