Tisk…
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR7131-500GEA 9590 CZK
APOSOR7131-500G APOSOR7131-25G APOSOR7131-100G
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Vzorec: C₁₃H₁₃IO₄S
MW: 392,21 g/mol
Bod tání: 131…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011547
CAS číslo: 27126-76-7