4-Indoleboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR7226-1GEA
4530
CZK
APOSOR7226-1G
4-Indoleboronic acid
4-Indoleboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BNO₂ MW: 160,97 Bod tání: 184…188 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03095175 CAS číslo: 220465-43-0 |