Tisk…
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR7247-5GEA 2570 CZK
APOSOR7247-5G APOSOR7247-1G APOSOR7247-25G
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039035
CAS číslo: 146449-90-3