3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR7682-25GEA
20700
CZK
APOSOR7682-25G
APOSOR7682-5G
APOSOR7682-1G
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₄H₆BrN₃ MW: 176,02 g/mol Bod tání: 96…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00663065 CAS číslo: 146941-72-2 |