4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR7744-25GEA
19680
CZK
APOSOR7744-25G
APOSOR7744-5G
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 95%
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Vzorec:
C₁₂H₅NO₅ Bod tání: 226…229 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013446 CAS číslo: 6642-29-1 |