Tisk…
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR8022-500MGEA 417 CZK
APOSOR8022-500MG
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 96%
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₆OS
MW: 162,21 g/mol
Bod varu: 90 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075041
CAS číslo: 3541-37-5