Tisk…
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR8664-1GEA 1040 CZK
APOSOR8664-1G
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Vzorec: C₆H₉BN₂O₄
MW: 183,9577 g/mol
Bod tání: 113…117 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01318985
CAS číslo: 89641-18-9