Tisk…
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR8851-1GEA 1620 CZK
APOSOR8851-1G APOSOR8851-5G
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₀H₁₅BN₂O₂
MW: 206,05 g/mol
Bod tání: 60…71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05155223
CAS číslo: 321724-19-0