4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR8951-25GEA
2570
CZK
APOSOR8951-25G
APOSOR8951-100G
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₄H₃N₃O₄ MW: 157,085 g/mol Bod tání: 223…225 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00090899 CAS číslo: 5334-40-7 |