Aniline sulphate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR8983-25GEA
1250
CZK
APOSOR8983-25G
Aniline sulphate
Aniline sulphate
Vzorec:
C₁₂H₁₆N₂O₄S MW: 284,34 g/mol Hustota: 1,377 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013110 CAS číslo: 542-16-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |