Tisk…
2-Chloro-N-methylisonicotinamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR902089-10GEA 22980 CZK
APOSOR902089-10G APOSOR902089-5G APOSOR902089-1G
2-Chloro-N-methylisonicotinamide 98%
2-Chloro-N-methylisonicotinamide
Vzorec: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09862946
CAS číslo: 131418-11-6