Tisk…
2-Amino-5-bromo-4-methylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR906853-1GEA 417 CZK
APOSOR906853-1G
2-Amino-5-bromo-4-methylpyrimidine 98%
2-Amino-5-bromo-4-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
MW: 188,03 g/mol
Bod tání: 192…194 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00094469
CAS číslo: 17321-93-6