3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR906989-5GEA
3840
CZK
APOSOR906989-5G
APOSOR906989-1G
APOSOR906989-10G
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide
Vzorec:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185,6100 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318123 CAS číslo: 3964-54-3 |