3-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR907819-25GEA
7670
CZK
APOSOR907819-25G
APOSOR907819-100G
APOSOR907819-5G
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Vzorec:
C₁₂H₁₇NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00996285 CAS číslo: 42498-33-9 |