Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR911527-100GEA
7670
CZK
APOSOR911527-100G
APOSOR911527-25G
Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Methyl-5-methoxysalicylate
Vzorec:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,1733 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017185 CAS číslo: 2905-82-0 |