(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR911995-100GEA
1290
CZK
APOSOR911995-500G
APOSOR911995-100G
APOSOR911995-25G
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine 98%
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Vzorec:
C₁₅H₁₇N MW: 211,31 g/mol Bod varu: 171 °C/15mmHg Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015010 CAS číslo: 38235-77-7 |