Tisk…
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR912043-1KGEA 16370 CZK
APOSOR912043-1KG APOSOR912043-500G APOSOR912043-100G
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 97%
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005917
CAS číslo: 2426-02-0