Tisk…
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR912451-1GEA 2370 CZK
APOSOR912451-1G
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone 95%
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone
Vzorec: C₉H₉ClO₂
MW: 184,6196 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216508
CAS číslo: 2196-99-8