Tisk…
2,6-Dichloroquinoxaline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR912589-1GEA 1540 CZK
APOSOR912589-1G APOSOR912589-5G
2,6-Dichloroquinoxaline 95%
2,6-Dichloroquinoxaline
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,0368 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00839695
CAS číslo: 18671-97-1