2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR912604-100GEA
14920
CZK
APOSOR912604-100G
APOSOR912604-25G
2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide 98%
2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide
Vzorec:
C₅H₃ClN₂O₃ MW: 174,54 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00955617 CAS číslo: 14432-16-7 |