(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR917934-5GEA
9530
CZK
APOSOR917934-5G
APOSOR917934-1G
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole 95%
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,1745 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659026 CAS číslo: 71031-03-3 |