Tisk…
3-Hydroxydiphenylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR920303-25GEA 5390 CZK
APOSOR920303-25G APOSOR920303-100G
3-Hydroxydiphenylamine 95%
3-Hydroxydiphenylamine
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002262
CAS číslo: 101-18-8