Tisk…
4-Isobutylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR921301-1GEA 3740 CZK
APOSOR921301-1G APOSOR921301-10G APOSOR921301-5G
4-Isobutylbenzoic acid 95%
4-Isobutylbenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,2277 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191658
CAS číslo: 38861-88-0