Calcium pantothenate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
D-Calcium pantothenate
, Vitamin B-5D-Pantothenic acid calcium salt
, Calcium D-Pantothenate
, Vitamin B-5
, D-Pantothenic acid calcium salt
, Vitamine B5
, Calcium D-(+)-pantothenate
, Vitamin B5
APOSOR923775-25GEA
622
CZK
APOSOR923775-25G
APOSOR923775-100G
APOSOR923775-5G
APOSOR923775-1KG
Calcium pantothenate 95%
Calcium pantothenate
Vzorec:
C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀ MW: 476,54 g/mol Bod tání: 190 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002766 CAS číslo: 137-08-6 |