Tisk…
4-(Methylthio)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR924462-5GEA 2070 CZK
APOSOR924462-5G APOSOR924462-25G
4-(Methylthio)benzonitrile 95%
4-(Methylthio)benzonitrile
Vzorec: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Bod varu: 272 °C
Bod tání: 59…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010381
CAS číslo: 21382-98-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III