1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR925578-10GEA
26520
CZK
APOSOR925578-10G
APOSOR925578-5G
APOSOR925578-1G
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 98%
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Vzorec:
C₉H₁₂ClN₃ MW: 197,67 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08061034 CAS číslo: 87394-55-6 |